Läs mer
Nifluminsyra, 99+%
Produktkod. 15493259
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493259 10 g 10g
15483259 5 g 5g
15403269 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60489.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4394-00-7 | C13H9F3N2O2 | 282,22 g/mol
Det används som selektiv Cox-2-hämmare och GPR35-aktivator. Aktiverar också human TRPA1 inducerat i HEK293-celler; uppvisar agonistaktivitet vid GPR35.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som selektiv Cox-2-hämmare och GPR35-aktivator. Aktiverar också human TRPA1 inducerat i HEK293-celler; uppvisar agonistaktivitet vid GPR35.
Löslighet
Löslig i etanol (∼50 mg/ml), aceton (50 mg/ml, klar till lätt dimmig, gul), metanol (∼50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml vid 25 °C) och acetonitril (∼50 mg/ml).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Ljuskänslig. Hygroskopisk. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4394-00-7
Molekylformel C13H9F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 282.22
MDL-nummer MFCD00010569
InChI-nyckel JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
PubChem CID 4488
ChEBI CHEBI:34888
IUPAC-namn 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niflumic acid
Smältpunkt 203 °C till 204 °C
Färg Gult
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6531
Löslighetsinformation Löslig i etanol (∽50 mg/ml), aceton (50 mg/ml, klar till lätt dimmig, gul), metanol (∽50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml vid 25 °C) och acetonitril (∽50 mg/ml).
Formel vikt 282.22
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning