Läs mer
Nifluminsyra, LoGiCal
Produktkod. 30460304
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460304 10 mg
1 options
Produktkod. 30460304 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0850.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niflumic Acid
CAS 4394-00-7
Analyt- eller komponentnamn Niflumic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H9 F3 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril, 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid
InChI formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[3-(trifluormetyl)anilino]pyridin-3-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 282.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 282,0616 g/mol