Läs mer
Niflumic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16408346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16408346 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16408346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0493
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niflumic acid
CAS 4394-00-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H9F3N2O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)O
Molekylvikt (g/mol) 282.22
Formel vikt 282.22
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation