missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nifluminsyra, TRC

Produktkod. 30132596
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132596 2.5 mg 2.5mg
30135460 5 g -
18042750 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4575002.5MG
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4394-00-7
Molekylformel C13 H9 F3 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 282.22
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
IUPAC-namn 2-[3-(trifluormetyl)anilino]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Niflumic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vikt 282.0616
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.