Läs mer
Nifluminsyra, TRC
Produktkod. 30135460
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30135460 5 g -
30132596 2.5 mg 2.5mg
18042750 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4575005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4394-00-7
Molekylformel C13 H9 F3 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 282.22
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
IUPAC-namn 2-[3-(trifluormetyl)anilino]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niflumic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vikt 282.0616