Läs mer
Nifuratel, LoGiCal
Produktkod. 30458181
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458181 10 mg
1 options
Produktkod. 30458181 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1021.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifuratel
CAS 4936-47-4
Analyt- eller komponentnamn Nifuratel
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H11 N3 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-[(methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 5-[(methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (7CI,8CI), 3-[(5-Nitro-2-furfurylidene)amino]-5-[(methylthio)methyl]-2-oxazolidinone, 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-2-oxazolidinone, 5-(Methylthiomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)oxazolidin-2-one, 5-[(Methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Inimur, Macmiror, Magmilor, Methylmercadone, NF 113, Nifuratel, Omnes, Polmiror, SAP 113, Tydantil
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O5S/c1-19-6-8-5-12(10(14)18-8)11-4-7-2-3-9(17-7)13(15)16/h2-4,8H,5-6H2,1H3/b11-4+
Lösningstyp Neat
LEDER CSCC1CN(\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O1
IUPAC-namn 5-(methylsulfanylmethyl)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 285.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 285.0419 g/mol