Läs mer
Nifuratel, MedChemExpress
Beskrivning
Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nifuratel |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4936-47-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11N3O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NF 113 SAP 113 Methylmercadone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (175.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |