Läs mer
Nifuroxazid, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415041 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415041 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11415041 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215583350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifuroxazide
CAS 98-95-3
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.999
Molekylformel C6H5NO2
Kvantitet 50 g
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
InChI-nyckel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 123.111
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
Formel vikt 275.22
Fysisk form Pulver