Läs mer
Nifuroxazide, MedChemExpress
Produktkod. 16461456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461456 200 mg
16452276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16461456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1436
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifuroxazide
CAS 965-52-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H9N3O5
Kvantitet 200 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (563.19 mM)
LEDER O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC=C(O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 275.22
Formel vikt 275.22
Procent renhet 98.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease