Läs mer
Nifuroxime, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nifuroxime |
| CAS | 555-15-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nifuroxime |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H4 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-Furaldehyde, 5-nitro-, oxime (6CI,7CI,8CI), 5-Nitro-2-furaldehyde oxime, 5-Nitro-2-furaldoxime, 5-Nitro-2-furancarboxaldehyde oxime, 5-Nitrofurfural oxime, 5-Nitrofurfuraldehyde oxime, Nifuroxime |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4/c8-6-3-4-1-2-5(11-4)7(9)10/h1-3,8H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | ON=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Visa mer |