Läs mer
Nifursemizone, MedChemExpress
Produktkod. 16496207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496207 5 mg 5mg
16440839 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101660
MedChemExpress Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifursemizone
Fysisk form Solid
CAS 5579-89-5
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H10N4O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Etafurazone NF161
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (92.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=[N+](C1=CC=C(/C=N/N(C(N)=O)CC)O1)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 226.19
Formel vikt 226.19
Procent renhet 99.25%