Läs mer
Nifursol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311588
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311588 1 ml
1 options
Produktkod. 30311588 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15523100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifursol
CAS 16915-70-1
Analyt- eller komponentnamn Nifursol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H7 N5 O9
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
InChI formel InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
LEDER Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]bensamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 365.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 365,0244 g/mol