missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2), Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30313206
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313206 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30313206 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15523135

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2
CAS 1346598-09-1
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2
Frakt skick +20°C
Molekylformel C7H6N215N2O6
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 3,5-Dinitro-salicylic Acid Hydrazide-15N2, 3,5-Dinitrosalicylic acid 15N-hydrazide, Nifursol-desfurfuryliden-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid hydrazide-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2)
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1
LEDER [15NH2][15NH]C(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-3,5-dinitro(^{15}N)benzohydrazide
Molekylvikt (g/mol) 244.13
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 244.0228 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.