Läs mer
Nifursol, Mikromol™
Produktkod. 17993396
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17993396 100 mg
1 options
Produktkod. 17993396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0444.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nifursol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifursol
CAS 16915-70-1
Analyt- eller komponentnamn Nifursol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H7 N5 O9
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
InChI formel InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
LEDER Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)metylideneamino]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 365.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 365,0244 g/mol