Läs mer
Nifurstyrenic acid sodium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316188
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316188 1 ml
1 options
Produktkod. 30316188 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15525100WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifurstyrenic Acid Sodium
CAS 54992-23-3
Analyt- eller komponentnamn Nifurstyrenic Acid Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H8 N O5 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate
InChI formel InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+;
LEDER [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
IUPAC-namn sodium;4-[(E)-2-(5-nitrofuran-2-yl)ethenyl]benzoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 281.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 281.03 g/mol