Läs mer
Nifurtimox, MedChemExpress
Beskrivning
Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nifurtimox |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23256-30-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H13N3O5S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (522.10 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S1(CC(C)N(/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)CC1)=O |
| Visa mer |