Läs mer
Nigakinone, MedChemExpress
Produktkod. 16451678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16451678 5 mg
1 options
Produktkod. 16451678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2128
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Nigakinone is one of the most abundant alkaloids responsible for the major pharmacological activities of Kumu.
Nigakinone is one of the most abundant alkaloids responsible for the major pharmacological activities of Kumu.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nigakinone
CAS 18110-86-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N2C3=C(N=CC=C3C4=C2C=CC=C4)C(OC)=C1O
Molekylvikt (g/mol) 266.25
Formel vikt 266.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation