Läs mer
Nigericin sodium salt, MedChemExpress
Description
Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nigericin sodium salt |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 28643-80-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H67NaO11 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (66.94 mM) |
| LEDER | C[C@H]1[C@](O[C@@H]2C[C@](CC[C@@H]3C)([H])O[C@@]3([H])[C@@H](C)C(O[Na])=O)([C@@H]([C@H](OC)C2)C)O[C@](C)([C@@]4([H])O[C@@](C)([C@@]5([H])O[C@@]([C@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)([H])O[C@]6(O)CO)([H])C[C@H]5C)CC4)C1 |
| Show More |