Läs mer
Nigericin natriumsalt, TRC
Produktkod. 30041177
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041177 10 mg
30040558 25 mg
30040921 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN59852310MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28643-80-3
Molekylformel C40H67NaO11
Molekylvikt (g/mol) 746.94
Synonym 1,6-Dioxaspiro[4.5]decane, Nigericin deriv., Antibiotic K 178, Antibiotic M 2, Antibiotic X 464, Azalomycin M, Helixin C, Polyetherin A, Stereoisomer of Tetrahydro-6-[[9-methoxy-2,4,10-trimethyl-2-[octahydro-2,3'-dimethyl-5'-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl][2,2'-bifuran]-5-yl]-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]methyl]-α,3-dimethyl-2H-pyran-2-acetic Acid, X 464
IUPAC-namn natrium; (2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymetyl)-3,5-dimetyloxan-2-yl]-3-metyloxolan-2-yl]-5-metyloxolan-2-yl]-7-metoxi-2,4,6-trimetyl-1,10-dioxaspiro[4.5]dekan-9-yl]metyl]-3-metyloxan-2-yl]propanoat
LEDER C[C@H]1CC[C@H](C[C@@H]2C[C@H]([C@@H](C)[C@]3([C@H](C)C[C@@](C)([C@H]4CC[C@@](C)([C@H]5[C@@H](C)C[C@H]([C@@H]6[C@@H](C)C[C@@H](C)[C@@](CO)(O)O6)O5)O4)O3)O2)OC)O[C@H]1[C@@H](C)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nigericin Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
Formel vikt 746.4581
Procent renhet >95%