Läs mer
Berthold Technologies NightSHADE Evo LB 985N in vivo bildsystem för växter
Produktkod. 31777401 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Plant-in vivo-avbildning
Produktkod. För användning med (applikation)
31777401 Plant-in vivo-avbildning
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 31777401 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 7303710
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Modulärt, lättanvänt optiskt bildsystem för in vivo-växtanalys samt luminescens- och fluorescensövervakning.
  • Bakbelyst (bakgrundsbelyst) CCD-kamera med hög kvanteffektivitet över det synliga till nära-infraröda området
  • Kylning upp till -100 °C (delta) för att minska bakgrunden och förbättra känsligheten under långa exponeringstider
  • Kameramonteringsalternativ: topvy eller lateral (sidvy)
  • Sidovy stödjer avbildning av upprättstående plantor i naturlig vertikal orientering
  • Temperaturkontrollerad bottenplatta kan justeras från 15 till 30 °C
  • Två LED-paneler med fyra färger vardera
  • Individuell kontroll av LED-intensitet och varaktighet för dagsljussimulering med spektrala och intensitetsgradienter
  • Kompatibel med externa miljökammare för fuktkontroll
  • Ljustäta portar för ljusledare, kablar eller rör
  • Flera exempel på tabellalternativ tillgängliga
  • Skivspelaroption för obevakad bearbetning av flera prover
  • Antikondensationsbord för upp till 9 petriskålar med temperaturkontroll och cirkulärt luftflöde för att förhindra kondens på locket
Användningsområden
  • Studier av protein-protein-interaktioner
  • Analys av cirkadisk rytm
  • Spänningsövervakning
  • Patogenövervakning
Specifikationer
Typ Bilddiagnostiksystem
Färg ljusgrå
För användning med (applikation) Plant-in vivo-avbildning
Spänning 110/240 V
Höjd (metrisk) 920 mm
Bredd (metrisk) 600 mm
Vikt (metrisk) 45 kg