Läs mer
Nigrosin, alcohol soluble
Produktkod. 15453809
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453809 25 g 25g
15463809 100 g 100g
15473809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61186.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11099-03-9
Molekylformel C8H19ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 194.703
MDL-nummer MFCD00149005
InChI-nyckel GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 5; C.I. 50415
PubChem CID 19828004
IUPAC-namn 2-amino-N,N-dipropylacetamid;hydroklorid
LEDER CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nigrosin
Löslighetsinformation Soluble in alcohol
Färg Svart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.