Läs mer
Nigrosins vattenlösliga
Codice prodotto. 11483657
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11483657 100 g 100g
11473657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11483657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18147.22
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,49 g/mol
Det används som en vanlig biologisk färg för vävnader och celler. Används för att göra bläck och skokräm och för att färga läder, trä, textilier och plast. Den råa blandningen av nigrosinhydroklorider (Phenol Black L) används för att färga fenolhartser. Baser används för att göra tryckfärger och för att färga plast. Det finner sin användning i Dorners sporfläck, som en negativ fläck i stället för Indien bläck för spiroketer, bakterier, protozoer och svampar. Det används också för att blanda hartser inklusive fenolhartser, styrener, polyamider och ureahartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den används som en vanlig biologisk färgning för vävnader och celler. Används för att göra bläck och skokräm och för att färga läder, trä, textilier och plast. Den råa blandningen av nigrosinhydroklorider (Phenol Black L) används för att färga fenolhartser. Baser används för att göra tryckfärger och för att färga plast. Den finner sin användning i ′Dorners sporfläck, som en negativ fläck i stället för indiska bläck för spiroketer, bakterier, protozoer och svampar. Det används också för att blanda hartser inklusive fenolhartser, styrener, polyamider och ureahartser.
Löslighet Löslig i vatten, etanol, olja
, nigrosiner och fett.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8005-03-6
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 616.49
MDL-nummer MFCD00044681
InChI-nyckel HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonym Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrofenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Kemiskt namn eller material Nigrosin
Namnnotering Vattenlösligt
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.