Läs mer
NIH-12848, MedChemExpress
Produktkod. 16469886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16469886 50 mg -
16463358 10 mg -
16426087 5 mg 5mg
16424606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16469886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101423
MedChemExpress NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NIH-12848
CAS 959551-10-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H14F3N3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.46 mM)
LEDER FC(C1=CC=CC=C1C2=NC(NCC3=CC=CS3)=C4C=CC=CC4=N2)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 385.41
Formel vikt 385.41
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation