Läs mer
R&D Systems™ NIH 3T3 Whole Cell Lysate
Produktkod. 18727053 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18727053 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18727053 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB800PC8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2609.02 SEK
    2142.00 SEK / 0.1ml
    Save 467.02 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The NIH 3T3 Whole Cell Lysate is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Förvaringsbuffert Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS diluted in 1X lithium dodecyl sulfate (LDS) sample buffer with bromophenol blue and 40-70% glycerol, pH 8.4. BME has not been added.
Renhet Protein
Testspecificitet NIH/3T3 whole cell lysate (Positive control)
Cellulär fraktion Whole
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Bone/Cartilage
For Research Use Only