Läs mer
NIK SMI1, MedChemExpress
Beskrivning
NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NIK SMI1 |
| CAS | 1660114-31-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=NC(C2=CC=CC(C#C[C@]3(O)CCN(C)C3=O)=C2)=CC(OC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.38 |
| Formel vikt | 365.38 |
| Visa mer |