Läs mer
Nikethamide, LoGiCal
Produktkod. 30457790
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457790 10 mg
1 options
Produktkod. 30457790 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0627.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nikethamide
CAS 59-26-7
Analyt- eller komponentnamn Nikethamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nikethamide
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn N,N-dietylpyridin-3-karboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 178,1106 g/mol