Läs mer
Nikethamide, MedChemExpress
Produktkod. 16442329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16442329 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16442329 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1280
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nikethamide
CAS 59-26-7
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N2O
Kvantitet 1 g
Synonym N,N-Diethylnicotinamide
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (280.54 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (5.61 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1)N(CC)CC
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.23
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid