Läs mer
Nikethamide, Mikromol™
Produktkod. 18062370
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18062370 500 mg
1 options
Produktkod. 18062370 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0627.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nikethamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nikethamide
CAS 59-26-7
Analyt- eller komponentnamn Nikethamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nikethamide
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn N,N-dietylpyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 178,1106 g/mol