Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A
Produktkod. 11483387
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483387 5 g 5g
11493387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483387 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17174.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732,84 g/mol
Används vid framställning av en amperometrisk glukossensor. Kan också användas i Lillie och Fullmer-metoden för att färga och skilja mellan melaniner och lipofusciner i paraffinsnitt av djurvävnad; Lillie och Fuller metod för fettsyror/lipider med frysta delar av fettlever och avokado.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid framställning av en amperometrisk glukossensor. Kan också användas i Lillie och Fullmer-metoden för att färga och skilja mellan melaniner och lipofusciner i paraffinsnitt av djurvävnad; Lillie och Fuller metod för fettsyror/lipider med frysta delar av fettlever och avokado.
Löslighet Löslig i etanol och vatten
(50 g/L) vid 25 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3625-57-8
Molekylformel C40H40N6O6S
Molekylvikt (g/mol) 732.84
MDL-nummer MFCD00064529
InChI-nyckel QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19256
IUPAC-namn [9-(dietylamino)benso[a]fenoxazin-5-yliden]azanium;sulfat
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nile Blue A
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Synonym C.I. 51180, Basic Blue 12
Löslighetsinformation Löslig i etanol och vatten (50 g/L) vid 25 °C.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 732.84
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.