Läs mer
Nile blue A (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nile Blue sulfate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 732.273 |