Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nile Red, 99 %, ren
Produktkod. 10658904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10658904 1 g Glasflaska 1g
10464311 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10658904 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415710010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7385-67-3
Molekylformel C20H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 318.38
MDL-nummer MFCD00011639
InChI-nyckel VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
LEDER CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nile Red
Smältpunkt 203.0°C to 205.0°C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Löslighetsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn 8-(dietylamino)-12H-10-oxa-5-azatetrafen-12-on
Formel vikt 318.38
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 98.5% min.
UV-spektrometri Complies
Färg Rödbrun till röd
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.