Läs mer
Nile Red Fluorescerande färg för intracellulära lipiddroppar. MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nile Red |
| Namnnotering | Fluorescerande färgning för intracellulära lipiddroppar. |
| CAS | 7385-67-3 |
| Molekylformel | C20H18N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00011639 |
| Synonym | Nile Blue A Oxazone, 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one |
| InChI-nyckel | VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31 |
| IUPAC-namn | 9-(dietylamino)benso[a]fenoxazin-5-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.38 |
| Visa mer |