Läs mer
Nilen röd, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462502 10 mg 10mg
11482502 250 mg 250mg
11492502 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215174410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 SEK
    257.05 SEK / 10mg
    Save 12.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7385-67-3
Molekylformel C20H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 318.38
MDL-nummer MFCD00011639
InChI-nyckel VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile Blue A Oxazone, 9-Diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
IUPAC-namn 8-(dietylamino)-12H-10-oxa-5-azatetrafen-12-on
LEDER CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nile red
Namnnotering Determination of lipids, staining whole tissue
Formel vikt 318.4
Färg Klart
Kvantitet 10 mg
Fysisk form Pulver