Läs mer
Nilotinib, MedChemExpress
Produktkod. 16430936
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16430936 200 mg -
16424656 100 mg 100mg
16411536 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16430936 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10159
MedChemExpress Nilotinib is an orally available Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor with antineoplastic activity.
Nilotinib is an orally available Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor with antineoplastic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nilotinib
CAS 641571-10-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H22F3N7O
Kvantitet 200 mg
Synonym AMN107
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1)C3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3
Molekylvikt (g/mol) 529.52
Formel vikt 529.52
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease