Läs mer
Nilotinib Monohydrochloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nilotinib Hydrochloride Monohydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22F3N7O.ClH.H2O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38;;/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37);1H;1H2 |
| Formel vikt | 583.171 |