Läs mer
Nilotinib N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nilotinib pyridinyl-N-oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22F3N7O2/c1-17-5-6-19(10-25(17)36-27-32-8-7-24(35-27)20-4-3-9-38(40)15-20)26(39)34-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)37-14-18(2)33-16-37/h3-16H,1-2H3,(H,34,39)(H,32,35,36) |
| Formel vikt | 545.1787 |