missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nilotinib N-Oxide, TRC

Produktkod. 30470702
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470702 2.5 mg
30470015 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470702 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4653102.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246817-85-5
Molekylformel C28 H22 F3 N7 O2
Molekylvikt (g/mol) 545.52
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxido-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-
IUPAC-namn 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
LEDER Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc[n+]([O-])c5)c3)cc(c2)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nilotinib pyridinyl-N-oxide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H22F3N7O2/c1-17-5-6-19(10-25(17)36-27-32-8-7-24(35-27)20-4-3-9-38(40)15-20)26(39)34-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)37-14-18(2)33-16-37/h3-16H,1-2H3,(H,34,39)(H,32,35,36)
Formel vikt 545.1787
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.