Läs mer
Nilutamide, MedChemExpress
Produktkod. 16466286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16466286 100 mg
1 options
Produktkod. 16466286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13702
MedChemExpress Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nilutamide
Fysisk form Solid
CAS 63612-50-0
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10F3N3O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Nilandron RU 23908
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (788.10 mM)
LEDER O=C1N(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C2)C(C(C)(C)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 317.22
Formel vikt 317.22
Procent renhet 98.07%