Läs mer
Nilutamide, TRC
Produktkod. 30135556
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135556 2.5 g 2.5g
30009418 10 mg -
30008532 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4675002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63612-50-0
Molekylformel C12 H10 F3 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 317.22
Synonym Nilutamide, 5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
IUPAC-namn 5,5-dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
LEDER CC1(C)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nilutamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
Formel vikt 317.0623