missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nilvadipine, MedChemExpress

Produktkod. 16491716
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491716 500 mg
16446436 100 mg
16442167 50 mg
16416028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14284

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.

Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nilvadipine
CAS 75530-68-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19N3O6
Kvantitet 500 mg
Synonym FK235 FR34235
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.75 mM)
LEDER COC(C1=C(C#N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 385.37
Formel vikt 385.37
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.