missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nim-Trityl-D-histidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nim-Trityl-D-histidine |
| CAS | 199119-46-5 |
| Molekylformel | C25H23N3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(Triphenylmethyl)-D-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O2/c26-23(24(29)30)16-22-17-28(18-27-22)25(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17-18,23H,16,26H2,(H,29,30)/t23-/m1/s1 |
| LEDER | OC([C@H](N)CC(N=C1)=CN1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O |
| IUPAC-namn | Nt-trityl-D-histidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.47 |
| Formel vikt | 297.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?