Läs mer
MedChemExpress NIM811
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.02% |
| CAS | 143205-42-9 |
| Innehåll och lagring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 1202.61 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 200 mg/mL (166.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (Melle-4)cyclosporin∣ SDZ NIM811 |