missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress NIM811
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.02% |
| CAS | 143205-42-9 |
| Innehåll och lagring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 1202.61 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 200 mg/mL (166.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (Melle-4)cyclosporin∣ SDZ NIM811 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?