Läs mer
Nimbanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimbanal |
| CAS | 120462-51-3 |
| Molekylformel | C29 H34 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2R,3aR,4aS,5R,5aS,6R,9aR,10S,10aR)-5-(Acetyloxy)-6-formyl-2-(3-furanyl)-3,3a,4a,5,5a,6,9,9a,10,10a-decahydro-1,6,9a,10a-tetramethyl-9-oxo-2H-cyclopenta[b]naphtho[2,3-d]furan-10-acetic Acid Methyl Ester, (4α,5α,6α,7α,15β,17α)-6-(Acetyloxy)-7,15:21,23-diepoxy-4-formyl-4,8-dimethyl-1-oxo-24-nor-12,13-secochola-2,13,20,22-tetraen-12-oic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34O8/c1-15-18(17-8-10-35-13-17)11-19-23(15)29(5)20(12-22(33)34-6)28(4)21(32)7-9-27(3,14-30)25(28)24(26(29)37-19)36-16(2)31/h7-10,13-14,18-20,24-26H,11-12H2,1-6H3/t18-,19-,20-,24-,25+,26-,27+,28+,29-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@H]1[C@@]2(C)[C@H](O[C@@H]3C[C@H](C(=C23)C)c4cocc4)[C@H](OC(=O)C)[C@H]5[C@](C)(C=O)C=CC(=O)[C@]15C |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.58 |
| Formel vikt | 510.2254 |