Läs mer
Nimesulid, LoGiCal
Produktkod. 30460357
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460357 10 mg
1 options
Produktkod. 30460357 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0378.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimesulide
CAS 51803-78-2
Analyt- eller komponentnamn Nimesulide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 N2 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-(4-nitro-2-fenoxifenyl)metansulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 308.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 308,0467 g/mol