Läs mer
Nimesulide, MedChemExpress
Produktkod. 16478256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478256 100 mg -
16442116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0363
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Nimesulide is a selective COX-2 inhibitor, with IC50s of 70 nM-70 μM in a time-dependent manner, but it shows no effect on COX-1 (IC50 >100 μM). Nimesulide has potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Nimesulide is a selective COX-2 inhibitor, with IC50s of 70 nM-70 μM in a time-dependent manner, but it shows no effect on COX-1 (IC50 >100 μM). Nimesulide has potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimesulide
CAS 51803-78-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H12N2O5S
Kvantitet 100 mg
Synonym R805
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=CC=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 308.31
Formel vikt 308.31
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation