Läs mer
Nimesulide, Mikromol™
Beskrivning
Nimesulid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimesulide |
| CAS | 51803-78-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nimesulide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H12 N2 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(4-nitro-2-fenoxifenyl)metansulfonamid |
| Visa mer |