Läs mer
Nimesulid
Beskrivning
Nimesulid används för behandling av akut smärta, symtomatisk behandling av artros och primär dysmenorré. Nimesulid var lika effektivt som paracetamol för att minska feber, lokal smärta och allmänt obehag. Det var effektivt för att minska smärta kopplad till artros, cancer, tromboflebit, oral kirurgi hos vuxna, otorhinolaryngologiska sjukdomar och traumatiska skador. Nimesulid har visat sig undertrycka azoxymetaninducerad karcinogenes.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in water (<50 µg/ml), 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 µg/ml), ethanol (1 mg/ml), DMSO (15 mg/ml), DMF (15 mg/ml), chloroform, dichloromethane, acetone (freely soluble), and 1N NaOH.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimesulide |
| Smältpunkt | 145°C to 147°C |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,6548 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (<50 μg/ml),1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 μg/ml),ethanol (1mg/ml),DMSO (15mg/ml),DMF (15mg/ml),chloroform,dichloromethane,acetone (freely soluble),and 1N NaOH. |
| Formel vikt | 308.31 |
| Fysisk form | Needle-like Crystals |
RUO– Endast forskningsanvändning