Läs mer
Fisherbrand™ NiMH batteriset för Accumax Pipettkontroller
Produktkod. 15800053 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
:
NiMH-batterier
Produktkod.
15800053 NiMH-batterier
1 options
Produktkod. 15800053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras i en uppsättning med två batterier.
  • Långvarig
  • Kadmiumfri
  • För användning med Accumax Pipettkontroll
  • Hjälper till snabb och exakt pipettering
  • Ger åtta timmars kontinuerlig användning per laddning
Specifikationer
Typ NiMH batteriset
För användning med (applikation) Pipettering
För användning med (utrustning) Accumax Pipettkontroll
Kvantitet 2/Pk.