Läs mer
Nimodipin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309690
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309690 1 ml
1 options
Produktkod. 30309690 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15526800AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Analyt- eller komponentnamn Nimodipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 O7
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum, (+/-)-Nimodipine
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C
IUPAC-namn 3-O-(2-metoxietyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 418.44
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 418,174 g/mol